Tisk…
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500829-5G PC500829-100G PC500829-25G
APOSPC500829-5GEA 1920 CZK
APOSPC500829-5G APOSPC500829-100G APOSPC500829-25G
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)bromobenzene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780193
CAS číslo: 106854-77-7