Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-3-formyl-5-(trifluoromethyl)pyridine, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
PC50082-1G PC50082-250MG PC50082-5G
APOSPC50082-1GEA 4240 CZK
APOSPC50082-1G APOSPC50082-250MG APOSPC50082-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₃ClF₃NO
MW: 209,553 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696242
CAS číslo: 934279-60-4