Tisk…
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500812-1G PC500812-5G
APOSPC500812-1GEA 827 CZK
APOSPC500812-1G APOSPC500812-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07432790
CAS číslo: 123207-61-4