Tisk…
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500801-1G PC500801-25G PC500801-5G
APOSPC500801-1GEA 622 CZK
APOSPC500801-1G APOSPC500801-25G APOSPC500801-5G
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.042 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14697998
CAS číslo: 455941-82-9