Tisk…
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500800-1G PC500800-250MG
APOSPC500800-1GEA 24140 CZK
APOSPC500800-1G APOSPC500800-250MG
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606346
CAS číslo: 1227511-82-1