Tisk…
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50079-5G PC50079-100MG
APOSPC50079-5GEA 23280 CZK
APOSPC50079-5G APOSPC50079-100MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10696233
CAS číslo: 131747-65-4