Tisk…
7-Fluorophthalide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500780-1G PC500780-250MG
APOSPC500780-1GEA 11180 CZK
APOSPC500780-1G APOSPC500780-250MG
7-Fluorophthalide
7-Fluorophthalide
Vzorec: C₈H₅FO₂
MW: 152,123 g/mol
Bod tání: 164…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684970
CAS číslo: 2211-82-7