Tisk…
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
PC500779-1G PC500779-250MG
APOSPC500779-1GEA 27440 CZK
APOSPC500779-1G APOSPC500779-250MG
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅BrF₃I
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398192
CAS číslo: 1261482-51-2
UN: 3261
ADR: 8,III