Tisk…
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoro-4-formylpyridine, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC50077-1G PC50077-5G
APOSPC50077-1GEA 1080 CZK
APOSPC50077-1G APOSPC50077-5G
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde 95+%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₃BrFNO
MW: 203,997 g/mol
Bod tání: 40…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09800558
CAS číslo: 1005291-43-9