Tisk…
5-Fluorophthalide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500768-1G PC500768-5G PC500768-250MG
APOSPC500768-1GEA 1490 CZK
APOSPC500768-1G APOSPC500768-5G APOSPC500768-250MG
5-Fluorophthalide
5-Fluorophthalide
Vzorec: C₈H₅FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09842448
CAS číslo: 700-85-6