5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC500760-1G
PC500760-250MG
PC500760-100MG
APOSPC500760-1GEA
6220
CZK
APOSPC500760-1G
APOSPC500760-250MG
APOSPC500760-100MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅Br₂F₃ MW: 317,929 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185415 CAS číslo: 1214327-32-8 UN: 3265 ADR: 8,II |