Tisk…
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50076-1G PC50076-250MG
APOSPC50076-1GEA 6880 CZK
APOSPC50076-1G APOSPC50076-250MG
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate 98%
Methyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinate
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18258738
CAS číslo: 1246685-28-8