Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500759-1G PC500759-250MG
APOSPC500759-1GEA 8670 CZK
APOSPC500759-1G APOSPC500759-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28140566
CAS číslo: 1288998-92-4