Tisk…
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500758-1G PC500758-250MG
APOSPC500758-1GEA 11180 CZK
APOSPC500758-1G APOSPC500758-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185398
CAS číslo: 1214349-54-8