Tisk…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Bromomethyl)-2-fluorophenylboronic acid
PC500756-1G PC500756-5G
APOSPC500756-1GEA 7440 CZK
APOSPC500756-1G APOSPC500756-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BBrFO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22573054
CAS číslo: 1331945-16-4