Tisk…
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500745-1G PC500745-250MG PC500745-5G
APOSPC500745-1GEA 9920 CZK
APOSPC500745-1G APOSPC500745-250MG APOSPC500745-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid 95%
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BBrFO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28122909
UN: 3261
ADR: 8,III