Tisk…
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500744-1G PC500744-250MG PC500744-5G
APOSPC500744-1GEA 15640 CZK
APOSPC500744-1G APOSPC500744-250MG APOSPC500744-5G
4-(Trifluoromethoxy)styrene
4-(Trifluoromethoxy)styrene
Vzorec: C₉H₇F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22413864
CAS číslo: 1736-08-9