Tisk…
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50074-1G PC50074-5G
APOSPC50074-1GEA 3740 CZK
APOSPC50074-1G APOSPC50074-5G
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate 95+%
Potassium {[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl}trifluoroborate
Vzorec: C₆H₁₅BF₃OSi·K
MW: 238,173 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11505930
CAS číslo: 1027642-28-9