Tisk…
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500736-1G PC500736-5G
APOSPC500736-1GEA 7440 CZK
APOSPC500736-1G APOSPC500736-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₇BBrFO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28122904
CAS číslo: 680610-75-7