Tisk…
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500716-1G PC500716-250MG
APOSPC500716-1GEA 21730 CZK
APOSPC500716-1G APOSPC500716-250MG
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₃IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398126
CAS číslo: 1261777-98-3