Tisk…
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500693-1G PC500693-5G
APOSPC500693-1GEA 2900 CZK
APOSPC500693-1G APOSPC500693-5G
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆F₃IO₂
MW: 330,042 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18399517
CAS číslo: 1261880-87-8