Tisk…
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC500691-1G PC500691-250MG
APOSPC500691-1GEA 9920 CZK
APOSPC500691-1G APOSPC500691-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.015 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22493515
CAS číslo: 162744-55-0