Tisk…
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500686-25G PC500686-5G PC500686-50G
APOSPC500686-25GEA 9820 CZK
APOSPC500686-25G APOSPC500686-5G APOSPC500686-50G
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Methyl 4-cyano-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₆FNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04335187
CAS číslo: 175596-01-7