Tisk…
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50068-1G PC50068-250MG
APOSPC50068-1GEA 11580 CZK
APOSPC50068-1G APOSPC50068-250MG
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole 95%
5-Bromo-4-fluoro-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22558087
CAS číslo: 1008361-72-5