Tisk…
2-Fluororesorcinol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC500671-1G PC500671-250MG
APOSPC500671-1GEA 6090 CZK
APOSPC500671-1G APOSPC500671-250MG
2-Fluororesorcinol
2-Fluororesorcinol
Vzorec: C₆H₅FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835187
CAS číslo: 103068-40-2