Tisk…
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 3-Bromo-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
PC50067-1G PC50067-250MG
APOSPC50067-1GEA 14880 CZK
APOSPC50067-1G APOSPC50067-250MG
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride 96%
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD25541893
CAS číslo: 1445995-76-5