Tisk…
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500668-1G PC500668-250MG PC500668-5G
APOSPC500668-1GEA 1660 CZK
APOSPC500668-1G APOSPC500668-250MG APOSPC500668-5G
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₃IO
MW: 314,043 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103433
CAS číslo: 1823318-98-4