Tisk…

3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC500665-1G PC500665-5G PC500665-250MG
APOSPC500665-1GEA 705 CZK
APOSPC500665-1G APOSPC500665-5G APOSPC500665-250MG
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod tání: 63…68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09037779
CAS číslo: 219873-06-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR