Tisk…
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500653-1G PC500653-250MG
APOSPC500653-1GEA 29100 CZK
APOSPC500653-1G APOSPC500653-250MG
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
4'-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetophenone
Vzorec: C₁₁H₈F₆O₃
MW: 302,17 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103421
CAS číslo: 1845693-80-2