Tisk…
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500652-1G PC500652-250MG
APOSPC500652-1GEA 3970 CZK
APOSPC500652-1G APOSPC500652-250MG
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
4-[1,1,2-Trifluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₄
MW: 304,143 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103420
CAS číslo: 1845695-98-8