Tisk…
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500633-1G PC500633-250MG PC500633-5G
APOSPC500633-1GEA 4300 CZK
APOSPC500633-1G APOSPC500633-250MG APOSPC500633-5G
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
2'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12032155
CAS číslo: 161957-58-0