Tisk…
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500602-1G PC500602-5G
APOSPC500602-1GEA 2940 CZK
APOSPC500602-1G APOSPC500602-5G
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD27578309
CAS číslo: 1807244-07-0