Tisk…
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500599-1G PC500599-250MG
APOSPC500599-1GEA 0 CZK
APOSPC500599-1G APOSPC500599-250MG
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅BrClFO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28096606
CAS číslo: 1820684-91-0
UN: 3261
ADR: 8,II