Tisk…
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500593-1G PC500593-250MG PC500593-5G
APOSPC500593-1GEA 7870 CZK
APOSPC500593-1G APOSPC500593-250MG APOSPC500593-5G
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
Bod tání: 140…145 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22492213
CAS číslo: 859213-39-1