6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500584-1G
PC500584-250MG
APOSPC500584-1GEA
20470
CZK
APOSPC500584-1G
APOSPC500584-250MG
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-(Hydroxymethyl)-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Vzorec:
C₉H₆F₄O₃ MW: 238,136 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28096595 CAS číslo: 444919-46-4 |