Tisk…
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Chlorosulphonyl)-4-fluorobenzyl bromide
PC500582-1G PC500582-250MG
APOSPC500582-1GEA 11380 CZK
APOSPC500582-1G APOSPC500582-250MG
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride 90%
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅BrClFO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28096593
CAS číslo: 1820717-41-6
UN: 3265
ADR: 8,II