Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500581-1G PC500581-250MG
APOSPC500581-1GEA 16340 CZK
APOSPC500581-1G APOSPC500581-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₄F₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275302
CAS číslo: 159276-63-8