5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC500577-1G
PC500577-5G
APOSPC500577-1GEA
3480
CZK
APOSPC500577-1G
APOSPC500577-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
5-Bromo-2-fluoro-4-methylphenol
Vzorec:
C₇H₆BrFO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12405415 CAS číslo: 1111096-04-8 |