Tisk…
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500576-1G PC500576-250MG
APOSPC500576-1GEA 24570 CZK
APOSPC500576-1G APOSPC500576-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄F₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06208646
CAS číslo: 180091-38-7