Tisk…
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluoro-3-formylbenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolualdehyde
PC500573-1G PC500573-250MG PC500573-5G
APOSPC500573-1GEA 12400 CZK
APOSPC500573-1G APOSPC500573-250MG APOSPC500573-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28096626
CAS číslo: 1820717-85-8
UN: 3261
ADR: 8,III