3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC500570-1G
PC500570-250MG
APOSPC500570-1GEA
15480
CZK
APOSPC500570-1G
APOSPC500570-250MG
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₆BrFO Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18378584 CAS číslo: 1379307-88-6 UN: 3261 ADR: 8,III |