Tisk…
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500567-1G PC500567-250MG
APOSPC500567-1GEA 0 CZK
APOSPC500567-1G APOSPC500567-250MG
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₆F₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28096583
CAS číslo: 1804386-40-0