2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Fluoro-2-formylbenzyl bromide, α-Bromo-5-fluoro-o-tolualdehyde
PC500562-1G
PC500562-250MG
PC500562-5G
APOSPC500562-1GEA
25790
CZK
APOSPC500562-1G
APOSPC500562-250MG
APOSPC500562-5G
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₆BrFO MW: 217.035 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18205514 CAS číslo: 945995-09-5 UN: 3265 ADR: 8 III |