Tisk…
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500561-250MG PC500561-100MG
APOSPC500561-250MGEA 6750 CZK
APOSPC500561-250MG APOSPC500561-100MG
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₃BrF₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28096578
CAS číslo: 1807165-87-2