3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Cyano-2-fluorobenzyl bromide
PC500556-1G
PC500556-250MG
PC500556-5G
APOSPC500556-1GEA
6550
CZK
APOSPC500556-1G
APOSPC500556-250MG
APOSPC500556-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₈H₅BrFN MW: 214.034 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18394043 CAS číslo: 1246527-18-3 UN: 3261 ADR: 8 III |