Tisk…
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid methyl ester
PC500545-1G PC500545-5G PC500545-25G
APOSPC500545-1GEA 622 CZK
APOSPC500545-1G APOSPC500545-5G APOSPC500545-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.042 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12761599
CAS číslo: 957207-58-8