Tisk…
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC500542-1G PC500542-250MG PC500542-5G
APOSPC500542-1GEA 7610 CZK
APOSPC500542-1G APOSPC500542-250MG APOSPC500542-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18205513
CAS číslo: 1379346-12-9