Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC500541-5G PC500541-1G PC500541-250MG
APOSPC500541-5GEA 21160 CZK
APOSPC500541-5G APOSPC500541-1G APOSPC500541-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅Br₂F₃O
Bod tání: 49…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22491122
CAS číslo: 1697955-36-4
UN: 3261
ADR: 8,III