Tisk…
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC500539-1G PC500539-250MG PC500539-5G
APOSPC500539-1GEA 2570 CZK
APOSPC500539-1G APOSPC500539-250MG APOSPC500539-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16839140
CAS číslo: 1197231-94-9