Tisk…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC500538-1G PC500538-5G PC500538-10G PC500538-25G
APOSPC500538-1GEA 1240 CZK
APOSPC500538-1G APOSPC500538-5G APOSPC500538-10G APOSPC500538-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃
MW: 317.929 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185414
CAS číslo: 335013-18-8
UN: 3265
ADR: 8 II